Learn More
DWK Life Sciences Trichter mit Skala für DURAN™ Filtergeräte, nur Trichter
Das Filtriergerät kann unter Verwendung eines entsprechenden Filters für die Partikelanalyse oder Klar- und Sterilfiltration eingesetzt werden. Eine Filtrationsunterstützung durch Vakuum ist möglich.
Marke: DWK Life Sciences 247223602
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21000kg
Beschreibung
Das DURAN™ Filtriergerät ist aus hochwertigem Borosilikatglas gefertigt. Neben dem Glas kommt das Medium chemisch nur mit PTFE in Kontakt. Deshalb ist das Filtriergerät hinsichtlich der zu filtrierenden Chemikalien nahezu universell einsetzbar. Durch den PTFE Plattenhalter können neben der Schlitzsiebplatte auch Glasfilter in verschiedenen Porositäten eingesetzt werden. Durch die verfügbaren Porositäten von Glasfiltern (10 μm – 160 μm) können neben Grob- und Feinfiltrationen auch analytische Filtrationen durchgeführt werden. Das DURAN™ Filtriergerät eignet sich zur Filtration und Reinigung von wässrigen und organischen Lösungen sowie für die Partikelkontaminationsanalyse oder zur Herstellung von HPLC Medien.- Nahezu universell einsetzbar, da das Medium nur mit Glas und PTFE in Kontakt kommt
- Das skalierte Vorlagegefäß erleichtert die Dosierung und Auswertung
- Durch den PTFE-Plattenhalter können neben der Schlitzsiebplatte auch poröse Glasplatten mit verschiedenen Porositäten eingesetzt werden.
- Leichte und schnelle Reinigung von beiden Seiten durch austauschbare Filterplatten und PTFE-Adapter.
- Die bewährte DURAN™ Saugflasche und PTFE-Olive (passend für Schläuche mit ID 8 mm) ermöglichen sicheres Arbeiten im Labor
- Die auswechselbaren Platten und der PTFE-Adapter in Verbindung mit der Klammer erlauben ein schnelles Wechseln der Porositäten beziehungsweise einen schnellen Austausch der verwendeten Filter
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Boro 3.3 | |
Einzelteile | |
Gewinde in Größe GL 14 |
ja | |
Grob- und Feinfiltration; Filtration ohne Filterpapier; Filterung; Rückstandsanalyse; Analytische Filtration; Aufreinigung wässriger und organischer Lösungen; Partikelkontaminationsanalyse; Prüfung auf bakterielle Kontamination; Geeignet für GL 14-Schraubverschluss (Kat. Nr. 29 227 05 08) | |
Je 1 |