Learn More
Buerkle™ Trichter Edelstahl
Mit dem Trichter Edelstahl lassen sich fließfähige Pulver, Flüssigkeiten sowie leicht viskose Medien problemlos ein- und umfüllen. Der robuste Edelstahltrichter kann in vielfältigen Bereichen eingesetzt werden.
Marke: Buerkle™ 9604-0008
51.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg
Beschreibung
- Zum Ein- und Umfüllen von fließfähigen Pulvern, Flüssigkeiten sowie leicht viskosen Medien
- Edelstahl V2A (1.4301)
- Ein Luftkanal am Auslaufrohr sorgt für einen vollständigen, ungehinderten Durchfluss
- Je nach Durchmesser eignet sich die Einfüllhilfe zum Abfüllen von kleinen Mengen im Labor bis hin zu großen Mengen in der Industrie
- Bei den größeren Ausführungen des Trichters sorgt ein Griff für ein einfaches Handling
Spezifikation
300 mm | |
Edelstahl V2A (1.4301) | |
Ja | |
Trichter | |
1 Trichter | |
11.81 in. |
20 mm | |
Material Zertifikat | |
Silber | |
Frei fließende Pulver, Flüssigkeiten und leicht viskose Medien | |
1 | |
Trichter |