Learn More
Invitrogen™ Fura-2, AM, zelldurchlässig (1 mM Lösung in wasserfreiem DMSO)
Artikelnummer. 10482492
Click to view available options
Menge:
1 ml
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10482492
Marke: Invitrogen™ F1225
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fura-2, AM is a high affinity, intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light–excitable.
Fura-2, AM is a high affinity, intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light–excitable. This acetoxymethyl (AM) ester form is useful for noninvasive intracellular loading and is also available in 1 mg amounts (Cat. No. F-1201) and in special packagaing (F-1221). Cell-impermeant pentapotassium (F-1200) and pentasodium (F-6799) salt forms of the dye are available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fura-2 AM, 1 ml, gelb, flüssig, 1001.86 Molekulargewicht, C44H47N3O24 Summenformel, 189 °C Siedepunkt, 18.4 °C Schmelzpunkt, 94 °C Flammpunkt, Fluoreszenznachweis, –5 bis –30 °C Lagerung, Verwendung mit Fluoreszenzmikroskop
Konzentration Dimethylsulfoxid - 60 bis 100 %
Format Flüssig
Inhalt und Lagerung -5°bis -30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Zellviabilität, Zellproliferation und -funktion, zelluläre Bildgebung, Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Zellviabilität und Zellproliferation
Menge 1 ml
Produkttyp Fura-2 AM
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Farbstofftyp Auf Fluoreszenzfarbstoff basierend
Farbe Gelb
Versandbedingung Raumtemperatur