Learn More
Furagin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Furagin |
| CAS | 1672-88-4 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C10 H8 N4 O5 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[3-(5-nitro-2-furanyl)-2-propen-1-ylidene]amino]-, 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[3-(5-nitro-2-furanyl)-2-propenylidene]amino]- (9CI), Hydantoin, 1-[[3-(5-nitro-2-furyl)allylidene]amino]- (6CI,7CI,8CI), 1-[[3-(5-Nitro-2-furanyl)-2-propen-1-ylidene]amino]-2,4-imidazolidinedione, 1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidenamino]hydantoin, 1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylideneamino]hydantoin, Akritoin, F 35, Furagin, Furamags, Furazidin, Furazidine, N-[β-(5-Nitro-2-furyl)allylidene]-1-aminohydantoin, NF 416 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H8N4O5/c15-8-6-13(10(16)12-8)11-5-1-2-7-3-4-9(19-7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,12,15,16)/b2-1+,11-5+ |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1oc(\C=C\C=N\N2CC(=O)NC2=O)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-[(E)-[(E)-3-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-enylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione |
| Molekulargewicht (g/mol) | 264.19 |
| Mehr anzeigen |