Learn More
Furametpyr 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319494
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30319494 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319494 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13964000AL100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furametpyr
CAS 123572-88-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Furametpyr
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C17 H20 Cl N3 O2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C17H20ClN3O2/c1-9-13(15(18)21(5)20-9)16(22)19-12-8-6-7-11-14(12)10(2)23-17(11,3)4/h6-8,10H,1-5H3,(H,19,22)
SMILES CC1OC(C)(C)c2cccc(NC(=O)c3c(C)nn(C)c3Cl)c12
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-dimethyl-N-(1,1,3-trimethyl-3H-2-benzofuran-4-yl)pyrazol-4-carboxamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 333.81
Menge 1 mL
Formelmasse 333.1244 g/mol