Learn More
Furfurylmercaptan 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10377080
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
98-02-2
C5H6OS
114.16
MFCD00003254
ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
furfuryl mercaptan, 2-furanmethanethiol, 2-furylmethanethiol, furfuryl thiol, 2-furylmethyl mercaptan, 2-furfurylmercaptan, furan-2-yl-methanethiol, 2-mercaptomethyl furan, furfurylmercaptan, 2-furfurylthiol
7363
2-Furfurylthiol
C1=COC(=C1)CS
98-02-2
C5H6OS
114.16
MFCD00003254
ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
furfuryl mercaptan, 2-furanmethanethiol, 2-furylmethanethiol, furfuryl thiol, 2-furylmethyl mercaptan, 2-furfurylmercaptan, furan-2-yl-methanethiol, 2-mercaptomethyl furan, furfurylmercaptan, 2-furfurylthiol
7363
2-Furfurylthiol
C1=COC(=C1)CS
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Furfuryl mercaptan
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 155.0°C
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5290 to 1.5330
Menge 100 mL
Beilstein 17, II, 116
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in chloroform
Formelmasse 114.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Furfuryl mercaptan
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.