Learn More
Furfurylamin, 99+%
Artikelnummer. 10244820 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10244820 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10616502 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10307040 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10244820 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119800050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS : 617-89-0 | C₅H₇NO | 97,12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-89-0
Summenformel C5H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 97.12
MDL-Nummer MFCD00003258
InChI-Schlüssel DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
PubChem CID 3438
IUPAC-Name Furan-2-ylmethanamin
SMILES C1=COC(=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Furfurylamine
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -70°C
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 145°C to 146°C (761.0 mmHg)
Flammpunkt 37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4890 to 1.491
Menge 5 mL
Beilstein 18, 584
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskosität 1.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 97.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke