Learn More
FUT11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17175-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887014
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Probable fucosyltransferase.
Spezifikation
Spezifikation
FUT11
Polyclonal
Unconjugated
FUT11
Fuc TXI, Fucosyltransferase 11, Fucosyltransferase XI, FucT XI, FUT11
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
170384, 286971, 73068
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q495W5, Q68FV3, Q8BHC9
Fut11
FUT11 Fusion Protein Ag10815
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human