Learn More
A&D Weighing FX/FZ Präzisionswaagen
Beschreibung
- Integrierte interne Kalibrierung auf Knopfdruck
- Stoßdämpferfunktion
- Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
- Größe B5 für die Verwendung in engen Bereichen
- VFD-Display für leicht ablesbare Wägeergebnisse
- s.c – Statistische Berechnungsfunktion
- Standardmäßige RS-232C-Schnittstelle
- Schnelle und kompakter SHS-Sensor, Ansprechzeit nur 1 Sekunde
- Schnell USB verwenden – keine Treiber Installation erforderlich (optional)
- LAN – Ethernet-Interpretation mit WinCT-Plus-Programm (optional)
- Wägeschale für Tiere (optional)
- Großer Windschutz (optional)
- Kleiner Windschutz bei 1 mg-Modellen enthalten
- Integrierter wiederaufladbares (NiMH) Batteriepaket (optional)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | GLP/GMP/GCP/ISO |
| Anschlusstyp | RS-232 C, Quick USB (Option), LAN (Option) |
| Fassungsvermögen | 220 g |
| Displaytyp | VFD |
| Lesbarkeit | 0,001 g |
| Material | Edelstahl |
| Modell | FX-200i |
| Stabilisierungszeit | 1 Sekunde |
| Elektrische Anforderungen | 30 VA an Adapter (12 V, 1 A) |