Learn More
Abnova™ FY (Human) Recombinant Protein
Human FY full-length ORF ( AAH17817, 1 a.a. - 336 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH17817 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2532 |
Name | Duffy blood group, chemokine receptor |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16185201
|
Abnova™
H00002532-P01.10UG |
10 μg |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16195201
|
Abnova™
H00002532-P01.25UG |
25 μg |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Sequence: MGNCLHRAELSPSTENSSQLDFEDVWNSSYGVNDSFPDGDYGANLEAAAPCHSCNLLDDSALPFFILTSVLGILASSTVLSMLFRPLFRWQLCPGWPVLAQLAVGSALFSIVVPVLAPGLGSTRSSALCSLGYCVWYGSAFAQALLLGCHASLGHRLGAGQVPGLTLGLTVGIWGVAALLTLPVTLASGASGGLCTLIYSTELKALQATHTVACLAIFVLLPLGLFGAKGLKKALGMGPGPWMNILWAWFIFWWPHGVVLGLDFLVRSKLLLLSTCLAQQALDLLLNLAEALAILHCVATPLLLALFCHQATRTLLPSLPLPEGWFSHLDTLGSKS
Spezifikation
AAH17817 | |
Duffy blood group, chemokine receptor | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
CCBP1, CD234, Dfy, FY, GPD, GpFy, WBCQ1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
2532 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DARC | |
GST |