Learn More
Abnova™ FY (Human) Recombinant Protein
Human FY full-length ORF ( AAH17817, 1 a.a. - 336 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00002532-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185201
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MGNCLHRAELSPSTENSSQLDFEDVWNSSYGVNDSFPDGDYGANLEAAAPCHSCNLLDDSALPFFILTSVLGILASSTVLSMLFRPLFRWQLCPGWPVLAQLAVGSALFSIVVPVLAPGLGSTRSSALCSLGYCVWYGSAFAQALLLGCHASLGHRLGAGQVPGLTLGLTVGIWGVAALLTLPVTLASGASGGLCTLIYSTELKALQATHTVACLAIFVLLPLGLFGAKGLKKALGMGPGPWMNILWAWFIFWWPHGVVLGLDFLVRSKLLLLSTCLAQQALDLLLNLAEALAILHCVATPLLLALFCHQATRTLLPSLPLPEGWFSHLDTLGSKS
Spezifikation
Spezifikation
AAH17817
Duffy blood group, chemokine receptor
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DARC
GST
2532
Wheat germ expression system
10 μg
CCBP1, CD234, Dfy, FY, GPD, GpFy, WBCQ1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer