Learn More
Invitrogen™ FYN Recombinant Human Protein
FYN is a SRC-related kinase expressed in brain, skeletal muscle and adipose tissues.
Marke:  Invitrogen™ PR4163D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15458393
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Fyn functions in a large number of pathways and has been shown to play a role in memory.
Spezifikation
Spezifikation
NP_694592
20mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% NP-40, 1mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
FYN
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
62.7kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
SRC Kinase Family
Recombinant
Baculovirus