Learn More
Gibco™ G-5-Supplement (100x)
Artikelnummer. 10624613
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10624613 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10624613 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 17503012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
G-5 Supplement (100x)
G-5 Supplement ist ein chemisch definiertes serumfreies Supplement, das auf Bottensteins G-5-Formulierung beruht. G-5 Supplement ist für die Verwendung mit Neurobasal™ Medien vorgesehen.
G-5 Supplement wird für Wachstum und Expression von Gliazellen (normal und Tumor) des astrozytischen Phänotyps (Astrozyten) empfohlen. G-5 Supplement kann als Ersatz für Bottensteins G-2-Formulierung verwendet werden. G-5 Supplement wird als 100x-Konzentrat geliefert.
G-5 Supplement kann mit Neurobasal™ Medien, DMEM, DMEM/F-12 oder anderen Basalmedien verwendet werden.
Erfahren Sie mehr über die Zusammensetzung von G-5 Supplement.
Weitere Informationen zu Produkten für neuronale Zellkulturen von Invitrogen finden Sie unter www.invitrogen.com/neuralculture.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Tiefgekühlt (-5 bis -20 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Zelltyp Gliazellen
Klassifikation serumfrei
Konzentration 100 X
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Zellkultur-Supplement
Serumspiegel serumfrei
Sterilität Steril
Menge 1 ml
Versandbedingung Trockeneis
Quelle serumfrei
Getestet auf Endotoxin, Leistung, Sterilität