Learn More
Liebherr™ MediLine Laborkühlschrank mit Comfort-Elektronik, Innenraum frei von Zündquellen
Gleichbleibende Temperaturen durch elektronische Steuerung. Der Liebherr™ Kühlschrank der G Serie ist mit zwei großen Fassungsvermögen für Forschungslabore erhältlich. Geräte mit Lüfter tauen sich automatisch ab und verfügen über einen Temperaturalarm. Mit Standfüßen und Verriegelung. In klassischem Weiß oder aus Edelstahl.
1780.00 €
Spezifikation
Temperaturbereich (Kühlschrank) | 1 °C bis 15 °C |
---|---|
Ausführung der Tür | Umkehrbar mit Verriegelung |
Abtauen | Automatisch |
Kältemittel | R600A |
Innen | Gegossen |
Produktcode | Marke | Capacity (Metric) Refrigerator | Oberflächenbehandlung außen | Abmessungen (L x B x H) außen | Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacity (Metric) Refrigerator | Oberflächenbehandlung außen | Abmessungen (L x B x H) außen | Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12088281
|
Liebherr™
GKV 6410 |
663 l | Weißes Epoxid | 2064 H x 750 B x 750 T (mm) | 6 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Moderner Laborkühlschrank für gleichmäßige Temperaturen- Elektronische Temperaturregelung für maximale Temperaturstabilität (Temp.-Profil: 1° bis 15 °C)
- Bedienfeld mit Digitalanzeige und hör- und sichtbarem Alarm bei offener Tür oder Temperaturabweichungen
- Integrierter Lüfter für konstante Temperaturen und schnelles Kühlen nach dem Öffnen der Tür
- Automatisches Abtauen mit Verdampfung des Kondensats
- Geräte für tropische Regionen widerstehen hohen Umgebungstemperaturen (bis zu 40 °C) und hoher Feuchtigkeit
- Hochwertige, große Kühlschränke mit Standfüßen
- Hervorragende Energieeffizienz und umweltfreundliches Kohlenwasserstoff-Kältemittel
- Mit höhenverstellbaren Böden aus Stahlgitter
- Umkehrbare Tür mit Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung wertvoller Güter
- Mit klassisch weißem oder Edelstahlkorpus
Spezifikation
1 °C bis 15 °C | |
Automatisch | |
Gegossen | |
581 mm | |
230 V |
Umkehrbar mit Verriegelung | |
R600A | |
Digital, Extern | |
650 mm | |
50 Hz |