Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ G07B Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
X-Large
Beschreibung
- 21CFR-konform, für alle Lebensmittelkontakte zugelassen
- Erhabenes Diamantgriffmuster für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
- Robust und langlebig in der Anwendung, mit dem Komfort von Latex
- Leichte Bauweise für mehr Fingerfertigkeit und einfache Handhabung
- Empfohlen für die Verarbeitung und Zubereitung von Lebensmitteln sowie für Hausmeisterarbeiten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388 EN 374 PT 2 EN 374 PT 3 21CFR 90/128/EWG |
Farbe | Blue |
Material | Nitril |
Palm Thickness (Metric) | 0.22 mm |
Größe | Mittel |
Modell | 9834 |