Learn More
G418 Sulfat (weißes bis cremefarbenes Pulver), Fisher BioReagents
Catalog Number p-26034
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
108321-42-2
C20H44N4O18S2
692.70
MFCD00058314
UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
134129582
(2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-3,5-diol;Schwefelsäure
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
108321-42-2
C20H44N4O18S2
692.70
MFCD00058314
UHEPSJJJMTWUCP-KETIWVBHNA-N
134129582
(2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2R,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3S,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-3,5-diol;Schwefelsäure
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O
Chemischer Name oder Material G418 Sulfate
Typ G418 Sulfate
Physikalische Form Fest
Extinktion < 0.015 at 280nm, < 0.10 at 570nm
Prozentgehaltsbereich > 98 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit > 730μg/mg
Formelmasse 692.7
Reinheit (%) >98%
Wasser 10% Max.
Farbe Weiß
Menge 1 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • G418 sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.