Learn More
GABA-B R2 Antibody (5G7B9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200075687 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.03 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18624755 0.025 mL 0.03 Milliliter
18173388 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18624755 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2372800.025ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
GABA-B R2 Monoclonal specifically detects GABA-B R2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GABA-B R2
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 5G7B9
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias G protein-coupled receptor 51, GABA-BR2, GABA-B-R2, GABABR2GABA-B receptor 2, gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 2, gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 2, Gb2, GPR51GABA-B receptor, R2 subunit, GPRC3BFLJ36928, G-protein coupled receptor 51, HG20HRIHFB2099
Gensymbole GABBR2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human GABBR2 (AA: 319-483) expressed in E. Coli.
Molekulargewicht des Antigens 105.8 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9568
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG2a