missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GABARAP Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18531464 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18531464 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18531464 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299474V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GABARAP Polyclonal antibody specifically detects GABARAP in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GABARAP
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ATG8A, FLC3B, FLJ25768, GABA(A) receptor-associated proteinMGC120154, gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein, MM46MGC120155
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human GABARAP.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Golgi Apparatus Markers, Macroautophagy, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11337
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.