missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GABRD Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | GABRD |
---|---|
Konzentration | 0.24 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894874
|
Proteintech
15623-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884874
|
Proteintech
15623-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
GAD-65 and GAD-67, glutamate decarboxylases, function to catalyze the production of GABA (gamma-aminobutyric acid). In the central nervous system GABA functions as the main inhibitory transmitter by increasing a Cl- conductance that inhibits neuronal firing. GABA has been shown to activate both ionotropic (GABAA) and metabotropic (GABAB) receptors as well as a third class of receptors called GABAC. Both GABAA and GABAC are ligand-gated ion channels, however, they are structurally and functionally distinct. Members of the GABAA receptor family include GABAA Ralpha1-6, GABAA R beta1-3, GABAA Rgamma1-3, GABAA Rdelta, GABAA Repsilon, GABAA Rrho1 and GABAA Rrho2. The GABAB family is composed of GABAB R1alpha and GABAB R1beta. GABA transporters have also been identified and include GABA T-1, GABA T-2 and GABA T-3 (also designated GAT-1, -2, and -3). The GABA transporters function to terminate GABA action.Spezifikation
GABRD | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
O14764, P18506, P22933 | |
14403, 2563, 29689 | |
GABRD Fusion Protein Ag8064 | |
Primary | |
-20°C | |
GABRD |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GABAA receptor delta, GABA A receptor delta, GABA(A) receptor subunit delta, GABRD | |
Gabrd | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |