Learn More
Gadolinium(III)-nitrat-Pentahydrat, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gadolinium(III) nitrate pentahydrate |
Schmelzpunkt | 92.0°C |
Namenshinweis | 99.9% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Strukturformel | Gd(NO3)3·5H2O |
Merck Index | 14, 4326 |
Formelmasse | 433.33 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Gadolinium(III) nitrate pentahydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.