Learn More
Gadoliniumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051018
160.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-54-2
Gd
157.25
MFCD00011022
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
23982
CHEBI:33375
Gadolinium
[Gd]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-54-2
Gd
157.25
MFCD00011022
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
atom, gadolinio, unii-au0v1lm3jt, trihydride, au0v1lm3jt, foil, 3n, gadolinium, elemental, ingot, gadolinium, chips, compounds
23982
CHEBI:33375
Gadolinium
[Gd]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Gadolinium rod
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Menge 10 mm
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Mylar unter Argonatmosphäre
Gewicht ≈0.25g/mm
Form Stange, gegossen, Durchmesser ca.