Learn More
GAL3ST1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18319758 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18319758 0.05 mg 0.05 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18319758 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00009514B01P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Polyclonal Antibody
GAL3ST1 Polyclonal antibody specifically detects GAL3ST1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GAL3ST1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.4)
Gen-Zugriffsnummer AAH14649.1
Gen-Alias 3'-phosphoadenosine-5'-phosphosulfate:GalCer sulfotransferase, 3'-phosphoadenylylsulfate:galactosylceramide 3'-sulfotransferase, cerebroside (3'-phosphoadenylylsulfate:galactosylceramide 3') sulfotransferase, CSTCerebroside sulfotransferase, EC 2.8.2.11, galactose-3-O-sulfotransferase 1, galactosylceramide sulfotransferase, GalCer sulfotransferase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen GAL3ST1 (AAH14649.1, 1 a.a. - 423 a.a.) full-length human protein. MLPPQKKPWESMAKGLVLGALFTSFLLLMYSYAVPPLHAGLASTTPEAAASCSPPALEPEAVIRANGSAGECQPRRNIVFLKTHKTASSTLLNILFRFGQKHRLKFAFPNGRNDFDYPTFFARSLVQDYRPGACFNIICNHMRFHYDEVRGLVPTNAIFITVLRDPARLFESSFHYFGPVVPLTWKLSAGDKLTEFLQDPDRYYDPNGFNAHYLRNLLFFDLGYDNSLDPSSPQVQEHILEVERRFHLVLLQEYFDESLVLLKDLLCWELEDVLYFKLNARRDSPVPRLSGELYGRATAWNMLDSHLYRHFNASFWRKVEAFGRERMAREVAALRHANERMRTICIDGGHAVDAAAIQDEAMQPWQPLGTKSILGYNLKKSIGQRHAQLCRRMLTPEIQYLMDLGANLWVTKLWKFIRDFLRW
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.05 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9514
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG