missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin-1 Antibody (RM0081-9J26), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18204654 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18204654 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18204654 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP121721AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Galectin-1 Monoclonal specifically detects Galectin-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Galectin-1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon RM0081-9J26
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias 14 kDa laminin-binding protein, 14 kDa lectin, Beta-galactoside-binding lectin L-14-I, DKFZp686E23103, gal-1, GAL1, Galaptin, galectin 1, galectin-1, GBP, HBL, HLBP14, HPL, Lactose-binding lectin 1, Lectin galactoside-binding soluble 1, lectin, galactoside-binding, soluble, 1, Putative MAPK-activating protein PM12, S-Lac lectin 1
Gensymbole LGALS1
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse recombinant Galectin-1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Apoptosis, Biologically Active Proteins
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3956.0
Testspezifität This was produced from a hybridoma (mouse myeloma fused with spleen cells from a rat immunized with mouse recombinant Galectin-1.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.