missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin-2 Antibody (OTI6A8), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18125614 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18125614 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18125614 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP271123AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Galectin-2 Monoclonal specifically detects Galectin-2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Galectin-2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI6A8
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias Beta-galactoside-binding lectin L-14-II, Gal-2, galectin 2, galectin-2, HL14gal-2, Lactose-binding lectin 2, lectin, galactoside-binding, soluble, 2, MGC75071, S-Lac lectin 2
Gensymbole LGALS2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human Galectin-2 (NP_006489) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3957.0
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.