missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GALK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 15284-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16884394

  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Galactokinase is a major enzyme for the metabolism of galactose and its deficiency causes congenital cataracts in the adult population. GALK1 sequence shares the greatest level of conservation, 44.5% identity with that from E. coli and 34.6% amino acid identity with the product of the human GALK2 gene.
Spezifikation

Spezifikation

GALK1
Polyclonal
Unconjugated
GALK1
Galactokinase, galactokinase 1, Galactose kinase, GALK, GALK1, GK1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
14635, 2584, 287835
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P51570, Q9R0N0
Galk1
GALK1 Fusion Protein Ag7403
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote