Learn More
Gallussäure Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-138191
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5995-86-8
C7H5O5
169.11
MFCD00149098
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
24721416
3,4,5-trihydroxybenzoate
OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5995-86-8
C7H5O5
169.11
MFCD00149098
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
24721416
3,4,5-trihydroxybenzoate
OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Gallic acid monohydrate
Namenshinweis c.p.
Schmelzpunkt 251,0 °C
Farbe Weiß bis Beige
Strukturformel (HO)3C6H2CO2H·H2O
Beilstein 10, 470
Merck Index 15, 4375
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:15 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Glycerin und Aceton, praktisch unlöslich in Benzol, Chloroform und Petrolether
Formelmasse 188.12
Reinheit (%) ≥99% (on dry substance)
Menge 100g
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 10% (120 °C)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pulver