Learn More
Gallium(III)-nitrathydrat, 99.9998 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gallium(III) nitrate hydrate |
Schmelzpunkt | 110.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9998% |
Strukturformel | Ga(NO3)3·xH2O |
Merck Index | 14, 4350 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
IUPAC-Name | Gallium;trinitrat;hydrat |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Gallium(III) nitrate hydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.