Learn More
Gallium-Ingot, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048334
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
7440-55-3
Ga
69.72
MFCD00134045
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
5360835
CHEBI:49631
gallium
[Ga]
7440-55-3
Ga
69.72
MFCD00134045
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
5360835
CHEBI:49631
gallium
[Ga]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Gallium ingot
Farbe Grau-Silber
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2803
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.99%
Form Ignot
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.