Learn More
(-)-Gallocatechin-gallat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15465049
240.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Ein Antioxidans aus grünem Tee
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (-)-Gallocatechin gallate
CAS 4233-96-9
Farbe Weiß
Summenformel C22H18O11
MDL-Nummer MFCD00214298
Menge 10 mg
Synonym =--gallocatechin gallate, gallocatechin gallate, =--gallocatechol gallate, unii-irw3c4y31q, gallocatechin gallate gcg, irw3c4y31q, gallocatechin gallate,-, =--gallocatechin-3-o-gallate, 2s,3r-5,7-dihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl chroman-3-yl 3,4,5-trihydroxybenzoate, 2s,3r-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-3,4-dihydro-1 2h-benzopyran-3,5,7-triol 3-3,4,5-trihydroxybenzoate
InChI-Schlüssel WMBWREPUVVBILR-NQIIRXRSSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
IUPAC-Name [(2S,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl]3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 458.375
PubChem CID 199472
Formelmasse 458.38
Physikalische Form Pulver