Learn More
GALNTL5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17131-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886964
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
GALNTL5
Polyclonal
Unconjugated
GALNTL5
GalNAc T15, GALNT15, GALNTL5, pp GaNTase 15
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
168391
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q7Z4T8
GALNTL5
GALNTL5 Fusion Protein Ag10876
150 μL