Learn More
Emma Safety Footwear Galus Sicherheitsschuhe
Isoliert mit hochwertigem Schafsleder, um die Füße bei kältesten Bedingungen warm zu halten. Die Nitrilgummi-Außensohle hält Außentemperaturen von bis zu 300 Grad (Fahrenheit) stand.
146.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Verschlusstyp | Zip |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Galus |
Auskleidungsmaterial | Fell |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15978751
|
Emma Safety Footwear
MM58086037 |
37 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15988751
|
Emma Safety Footwear
MM58086038 |
38 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15998751
|
Emma Safety Footwear
MM58086039 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15908761
|
Emma Safety Footwear
MM58086040 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15918761
|
Emma Safety Footwear
MM58086041 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15928761
|
Emma Safety Footwear
MM58086042 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15938761
|
Emma Safety Footwear
MM58086043 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15948761
|
Emma Safety Footwear
MM58086044 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15958761
|
Emma Safety Footwear
MM58086045 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15968761
|
Emma Safety Footwear
MM58086046 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15978761
|
Emma Safety Footwear
MM58086047 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15988761
|
Emma Safety Footwear
MM58086048 |
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Mit pelzartigem Futter und Wärmeisolierung
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Schwarz | |
Fell | |
Steel |
Zip | |
Galus | |
Leder |