Learn More
WTW™ Galvanischer Sensor für gelösten Sauerstoff für WTW Leitfähigkeits- und Multiparametermessgeräte
Bewährte konventionelle Sensoren für pH, ORP, ISE, Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff sind in Sachen Messungen im Feld und im Labor unschlagbar
1350.00 € - 1386.79 €
Spezifikation
Länge (metrisch) Kabel | 20 m |
---|---|
Enthält | Reinigungslösung für Kabel mit 20 m L, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräte |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10160691
|
WTW™
201425 |
StirrOx™ G selbstrührender Gelöstsauerstoff-Sensor |
1350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10159511
|
WTW™
201549 |
CellOx™ 325-20 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Der CellOx™ 325 ist ein Sensor für gelösten Sauerstoff mit integrierter Temperaturkompensation und Membranlecküberwachung, der sowohl im Labor als auch im Feld eingesetzt werden kann. Zu den Merkmalen gehören eine schnelle Reaktionszeit (t99<60 s) und ein wartungsarmer Betrieb. Zu den Einsatzgebieten gehören Oberflächengewässer, Messungen in Abwasseraufbereitungsanlagen, BSB-Richtwerte, aber auch industrielle und andere Anwendungen. Mit Elektrolyt gefüllt; lange Verweilzeit von bis zu 6 Monaten. Kalibriergefäß im Lieferumfang enthalten.Spezifikation
20 m | |
Reinigungslösung für Kabel mit 20 m L, Schleiffolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt | |
Leitfähigkeits- und Multiparameter-Messgeräte |