Learn More
Gamma-Carboxyglutaminsäure-Gamma,Gamma-Di-tert-butylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | gamma-Carboxyglutamic Acid gamma,gamma-Di-t-butyl Ester |
| CAS | 56877-44-2 |
| Summenformel | C14H25NO6 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 3-Amino-1,1,3-propanetricarboxylic Acid 1,1-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-11(18)8(7-9(15)10(16)17)12(19)21-14(4,5)6/h8-9H,7,15H2,1-6H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C(CC(N)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-Name | 2-Amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-5-oxopentansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 303.35 |
| Formelmasse | 303.1682 |