Learn More
Keystone Cleanroom Products Gammabestrahlter selbstabdichtender Sterilbeutel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17890774 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in.)
30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in.)
38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in.)
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in.)
56 x 40,6 cm (16 x 22 in.)
76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in.)
76,2 x 61 cm (24 x 30 in.)
94 x 63,5 cm (25 x 37 in.)
Enthält:
1 Packung
5 Stck./Packung
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Enthält unitSize
17890774 30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in.) 1 Packung 500 Stück
17716889 25,4 x 15,2 cm (6 x 10 in.) 1 Packung 500 Stück
17726889 38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in.) 1 Packung 500 Stück
17746889 50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in.) 1 Packung 500 Stück
17880774 56 x 40,6 cm (16 x 22 in.) 1 Packung 250 Stück
17756889 76,2 x 40,6 cm (16 x 30 in.) 1 Packung 250 Stück
17808963 76,2 x 61 cm (24 x 30 in.) 1 Packung 250 Stück
17766889 94 x 63,5 cm (25 x 37 in.) 1 Packung 250 Stück
17736889 38,1 x 25,4 cm (10 x 15 in.) 5 Stck./Packung 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17890774 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. 3312ST
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gammabestrahlter, selbstverschließender Sterilitätserhaltungsbeutel, der zum Abdecken verpackter Gegenstände nach der Sterilisation verwendet wird, um diese vor Umwelteinflüssen zu schützen, die die Sterilität beeinträchtigen könnten.
  • Convenient Self-Seal Version eliminates the need for a heat sealer
  • Made of a transparent, strong, 3 mil thick medical grade polyolefin material
  • Features a starter slit to facilitate easy opening of the cover without the need for cutting instruments which could damage the contents
  • Gamma irradiated
  • Lot controlled
  • Ready to use
  • Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
  • Minimize contamination risks
  • Simplifies conformance to SOP's
  • Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CoC; Bestrahlungszertifikat
Verschlusstyp Selbstklebend
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Enthält 1 Packung
Material Polyolefin
Sterilität Steril
Latexfrei Ja
Abmessungen (L x B) 30,5 x 20,3 cm (8 x 12 in.)
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Produkttyp Abdeckung
Kapazität (metrisch) 2.48 L
Länge (metrisch) 30.5 cm
Breite (metrisch) 25.4 cm
Dicke (metrisch) 76,2 μm