Learn More
Thermo Scientific Chemicals γ-L-Glutamyl-L-glutaminsäure, 98%
Artikelnummer. 10675842 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10675842 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10675842 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 228812500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material γ-L-Glutamyl-L-glutamic acid
CAS 1116-22-9
Schmelzpunkt 179°C to 182°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H14N2O7
Strukturformel HO2CCH2CH2CH(CO2H)NHCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
MDL-Nummer MFCD00002630
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand + 5.00 (20.00°C c=1,0.5N HCl)
Spezifische Drehung + 5
Synonym gamma-glutamylglutamate, gamma-glutamylglutamic acid, gamma-l-glutamyl-l-glutamic acid, n-gamma-l-glutamyl-l-glutamic acid, 5-l-glutamyl-l-glutamate, unii-6018kcn7x2, s-2-s-4-amino-4-carboxybutanamido pentanedioic acid, 2s-2-4s-4-amino-4-carboxybutanamido pentanedioic acid, gamma-glu-glu, g-l-glutamyl-l-glutamic acid
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless
InChI-Schlüssel OWQDWQKWSLFFFR-WDSKDSINSA-L
SMILES [NH3+][C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-Name (2S)-2-[[(4S)-4-Amino-4-carboxybutanoyl]amino]pentandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 274.23
PubChem CID 92865
ChEBI CHEBI:73705
Formelmasse 276.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver