missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gamma-Synuclein Antibody (SAIC-31A-10) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30163878
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30163878 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30163878 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP320099JF669

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

gamma-Synuclein Monoclonal antibody specifically detects gamma-Synuclein in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot,Mass Spectrometry,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen gamma-Synuclein
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Western Blot, Mass Spectrometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon SAIC-31A-10
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BCSG1PERSYN, Breast cancer-specific gene 1 protein, gamma-synuclein, persyn, SRPRSN, synoretin, synuclein, gamma (breast cancer-specific protein 1)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The KLH-conjugated peptide 'YLAPSGPSGTLK', derived from Gamma-synuclein. Gamma-synulein plays a role in neurofilament network integrity.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Mitotic Regulators, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6623
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.