Learn More
Ansell GAMMEX™ AMT™ Technologie, puderfreie Latexhandschuhe
Artikelnummer. 17883712 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
25 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17883712 9 25 Paare
17893602 7,5 25 Paare
17863592 6 25 Paare
17873682 7 25 Paare
17863712 8,5 25 Paare
17843672 6,5 25 Paare
17883672 5,5 25 Paare
17813722 8 25 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17883712 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330023090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Das proprietäre AMT™ Die Technologie dieser Handschuhe ermöglicht die Anwendung von Chlorhexidingluconat für zusätzlichen Schutz während chirurgischer Eingriffe, selbst wenn es zu einem Handschuhversagen kommt.
  • ISO 10282, JIS T9107, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009 zertifiziert
  • Eigentumsrechtlich geschützt AMT Technology™ ermöglicht die Anwendung von Chlorhexidingluconat (CHG) auf der Innenbeschichtung, wodurch das erneute Bakterienwachstum des Trägers unterdrückt wird, während gleichzeitig eine antivirale und antibakterielle Wirkung von Rapolyisopren für zusätzlichen Schutz auch bei einem Handschuhbruch gewährleistet wird.
  • Tötet mindestens 99 % der Hepatitis-C-Viren und des HIV-1-Stamms Mn bereits nach 1 Minute ab.
  • Tötet zwischen 99 und 99,999 % von acht häufigen grampositiven, gramnegativen und arzneimittelresistenten Bakterien bereits nach 1 Minute ab.
  • Der antimikrobielle Handschuh enthält Feuchtigkeitsspender, Weichmacher und reizlindernde Inhaltsstoffe und gewährleistet so einen hautfreundlichen Handschuh bei gleichzeitig verbessertem Schutz.
  • HINWEIS: Es ist nicht erwiesen, dass es vor durch Blut übertragbaren Infektionen schützt, wenn die Haut verletzt, geschnitten oder durchstochen wird. Der HIV-1-Stamm Mn ist ein gut untersuchter, virulenter Stamm von HIV-1.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
AQL 0.65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 8,66 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,22 ± 0,02 mm
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,2 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Latexhandschuhe
Größe 9
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,87 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,2 ± 0,02 mm
Modell GAMMEX-330023
Länge (angloamerikanisch) 11,4 in.
Länge (metrisch) 290 mm