Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Glove-in-Glove™ System-OP-Handschuhe
Artikelnummer. 17823822 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17823822 8,5 50 Paare
17833822 7 50 Paare
17813622 6,5 50 Paare
17893612 6 50 Paare
17883812 7,5 50 Paare
17853822 8 50 Paare
17873822 9 50 Paare
17843752 5,5 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Artikelnummer. 17823822 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330083085
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Das Latex-Doppelhandschuhsystem, bei dem zwei Handschuhe in einem enthalten sind, ermöglicht das einfache Anziehen von zwei Handschuhen in einem Zug. Besonders geeignet für den Einsatz bei risikoreichen Operationen, wie z. B. bei Trauma- oder Herzoperationen.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 zertifiziert
  • Vorgezogene Außen- und Innenhandschuhe helfen, die Anziehzeit zu halbieren.
  • 50 % weniger Innenverpackungsmaterialien, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern
  • Die äußeren und inneren Handschuhe sind an den Fingerspitzen aufeinander abgestimmt, um den Bedarf an Anpassungen beim Anziehen zu minimieren.
  • Der äußere Handschuh lässt sich für einfache intraoperative Änderungen leicht abziehen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Naturfarben, Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 17,13 ± 1,97 mil
Finger Thickness (Metric) 0,44 ± 0,05 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use Nein
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 14,37 ± 1,97 mil
Palm Thickness (Metric) 0,37 ± 0,05 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 14,37 ± 1,97 mil
Dicke (metrisch) 0,37 ± 0,05 mm
Modell GAMMEX-330083
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 302 mm