Learn More
Ansell GAMMEX™ Polyisopren-OP-Handschuhe
Artikelnummer. 17883572 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
5,5
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
50 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17883572 8 50 Paare
17853622 6,5 50 Paare
17863752 8,5 50 Paare
17893572 9 50 Paare
17863832 7 50 Paare
17893732 5,5 50 Paare
17803742 7,5 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17883572 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 340056080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyisopren, hautfreundliche OP-Handschuhe mit weicher Handschuhkonstruktion für zusätzlichen Komfort bei langen, anhaltenden oder risikoreichen Eingriffen.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 zertifiziert
  • Weichere und dehnbarere Polyisoprenhandschuhe bieten im Vergleich zu Ansells Latexhandschuhen einen deutlich höheren Tragekomfort.
  • Glatte, mikrotexturierte Oberfläche für außergewöhnliche Handhabung und Griffigkeit des Instruments.
  • Frei von chemischen Beschleunigern, die bekanntermaßen chemische Typ-IV-Allergien und -Sensitivitäten auslösen, für ein optimiertes allergenes Profil
  • DERMASHIELD™ Die interne Beschichtung der Technologie ermöglicht das Anziehen im trockenen und feuchten Zustand sowie intraoperative Änderungen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen
AQL 0.65
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 9,06 ± 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 ± 0,02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use Nein
Latex Free Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 8,27 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,21 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,27 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,21 ± 0,02 mm
Modell GAMMEX-340056
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 300 mm