Learn More
Tocris Bioscience™ Ganaxolone
Beschreibung
Ganaxolone is a potent positive allosteric modulator of GABAA receptors. Enhances GABA-evoked chloride currents in Xenopus oocytes expressing GABAA receptors (EC50 values are 94, 122 and 213 nM for α2β1γ2L, α3β1γ2L and α1β1γ2L receptors respectively). Exerts anticonvulsive effects in a broad range of animal seizure models.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3α,5α)-3-Hydroxy-3-methyl-pregnan-20-one |
| CAS | 38398-32-2 |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | GABA-A Receptor Modulators |
| Summenformel | C22H36O2 |
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?