missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ganaxolone, Tocris Bioscience™

Potent, positive allosteric modulator of GABAA receptors

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 253150

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411414

  • 716.76 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent positive allosteric modulator of GABA A receptors. Enhances GABA-evoked chloride currents in Xenopus oocytes expressing GABA A receptors (EC 50 values are 94, 122 and 213 nM for α2β1γ2 L α3β1γ2 L and α1β1γ2 L receptors respectively). Exerts anticonvulsive effects in a broad range of animal seizure models.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

38398-32-2
332.528
ganaxolone, 3alpha-hydroxy-3beta-methyl-5alpha-pregnan-20-one, 1-3as,3br,5as,7r,9as,9bs,11as-7-hydroxy-7,9a,11a-trimethyl-tetradecahydrocyclopenta a phenanthren-1-yl ethanone
1-[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-3,10,13-trimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
C22H36O2
PGTVWKLGGCQMBR-DFTCEIPHSA-N
92043431
CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCC(C4)(C)O)C)C

Spezifikation

Ganaxolone
38398-32-2
ganaxolone, 3alpha-hydroxy-3beta-methyl-5alpha-pregnan-20-one, 1-3as,3br,5as,7r,9as,9bs,11as-7-hydroxy-7,9a,11a-trimethyl-tetradecahydrocyclopenta a phenanthren-1-yl ethanone
CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCC(C4)(C)O)C)C
332.528
332.53
50mg
C22H36O2
PGTVWKLGGCQMBR-DFTCEIPHSA-N
1-[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-3,10,13-trimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
92043431
>98%
Videos