missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Ganaxolone
Beschreibung
Potent positive allosteric modulator of GABAA receptors. Enhances GABA-evoked chloride currents in Xenopus oocytes expressing GABAA receptors (EC50 values are 94, 122 and 213 nM for α2β1γ2L, α3β1γ2L and α1β1γ2L receptors respectively). Exerts anticonvulsive effects in a broad range of animal seizure models.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ganaxolone |
| CAS | 38398-32-2 |
| Menge | 50 mg |
| Summenformel | C22H36O2 |
| Formelmasse | 332.53 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 332.53 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?