Learn More
Ganaxolon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ganaxolone |
| CAS | 38398-32-2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C22 H36 O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Pregnan-20-one, 3-hydroxy-3-methyl-, (3α,5α)-, (3α,5α)-3-Hydroxy-3-methylpregnan-20-one, 3α-Hydroxy-3β-methyl-5α-pregnan-20-one, 5α-Pregnan-20-one, 3α-hydroxy-3-methyl-, CCD 1042, Ganaxolone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H36O2/c1-14(23)17-7-8-18-16-6-5-15-13-20(2,24)11-12-21(15,3)19(16)9-10-22(17,18)4/h15-19,24H,5-13H2,1-4H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20+,21-,22+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@](C)(O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-Name | 1-[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-Hydroxy-3,10,13-trimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 332.52 |
| Mehr anzeigen |