Learn More
Ganciclovir, 98 %
Catalog Number p-7112890
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
82410-32-0
C9H13N5O4
255.23
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
ganciclovir, gancyclovir, cytovene, vitrasert, hydroxyacyclovir, ganciclovirum, zirgan, ganciclovir sodium, cymevene, hhemg
3454
CHEBI:465284
2-Amino-9-(1,3-Dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-3H-Purin-6-on
C1=NC2=C(N1COC(CO)CO)NC(=NC2=O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
82410-32-0
C9H13N5O4
255.23
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
ganciclovir, gancyclovir, cytovene, vitrasert, hydroxyacyclovir, ganciclovirum, zirgan, ganciclovir sodium, cymevene, hhemg
3454
CHEBI:465284
2-Amino-9-(1,3-Dihydroxypropan-2-yloxymethyl)-3H-Purin-6-on
C1=NC2=C(N1COC(CO)CO)NC(=NC2=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ganciclovir
Schmelzpunkt 251.0°C to 252.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3,14g/L (25°C).
Formelmasse 255.23
Reinheit (%) 98%