Learn More
Ganciclovir Mono-O-propionate, TRC
Artikelnummer. 17992285
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17992285 500 mg 500 Milligramm
17920725 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17992285 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG235020500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 194159-18-7
Summenformel C12 H17 N5 O5
Molekulargewicht (g/mol) 311.29
Synonym (2RS)-2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxy-propyl Propionate, Ganciclovir Monopropionate, Ganciclovir Mono-O-propionate, Ganciclovir Imp. B (EP), 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[1-(hydroxymethyl)-2-(1-oxopropoxy)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[1-(hydroxymethyl)-2-(1-oxopropoxy)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, Valganciclovir Hydrochloride Imp. J (EP)
IUPAC-Name [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl] propanoate
SMILES CCC(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ganciclovir Mono-O-propionate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H17N5O5/c1-2-8(19)21-4-7(3-18)22-6-17-5-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h5,7,18H,2-4,6H2,1H3,(H3,13,15,16,20)
Formelmasse 311.123