Learn More
Paragon Scientific™ Gardner (ASTM D1544, D6166) Farbreferenzstandard
Gardner Farbreferenzstandards dienen der routinemäßigen Kalibrierung von Farbmessgeräten und der Verifizierung von Testdaten. In der Prozessindustrie werden weltweit Farbmessgeräte zur Farbkontrolle von Produkten wie Speiseölen und Industrieölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Pharmazeutika, Farben und Beschichtungen eingesetzt.
Marke:  Paragon Scientific™ 134220
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Typ ASTM Color 8
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16040162
  • 161.30 € / 500 Milliliter
Verfügbar ab
07-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Lückenlose Rückverfolgbarkeit gemäß internationalen Normen
  • 500ml-Packungsgröße im Lieferumfang des SDB enthalten
  • 18 Monate haltbar
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
500 mL
Spezifikation
ASTM Color 8
500 mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • gardner colour reference standard
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: white mineral oil
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nennwerte angegeben