missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GARP Ratte Anti-Maus, Super Bright 436, Klon: YGIC86, eBioscience™

Monoklonaler Ratten-Antikörper

Marke:  Invitrogen 62-9891-82

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16321334

  • 341.00 € / 100 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 15-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Der monoklonale YGIC86-Antikörper reagiert mit dem murinen Protein Glycoprotein A Repetitions Predominant (GARP, auch Lrrc32 oder Garpin genannt). GARP ist ein ungefähr Glykoprotein mit ungefähr 80 kDa, das auf der Zelloberfläche exprimiert wird. Mit Northern Blot, RT-PCR oder Microarray ana

Für eine optimale Leistung im interessierenden Assay wird eine sorgfältige Titration des Antikörpers empfohlen. Super Bright 436 kann mit der violetten Laserlinie (405 nm) angeregt werden und emittiert bei 436 nm. Wir empfehlen die Verwendung eines 450/50-Bandpassfilters oder eines gleichwertigen Filters. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät dieses Fluorochrom erkennen kann. Bei der Verwendung von zwei oder mehr Super Bright farbstoffkonjugierten Antikörpern in einem Färbepanel wird empfohlen, Super Bright Färbepuffer (Produktnr. SB-4400-42) zu verwenden, um unspezifische Polymerinteraktionen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. Anregung: 405 nm, Emission: 436 nm; Laser: Violet Laser GARP, auch bekannt als leucinreicher Repeat-32 ist ein Membranprotein vom Typ I mit 22 leucinreichen Repeats und einer kurzen intrazytoplasmatischen Region. GARP wurde anhand der Analyse der Genexpressionsprofilierung von Treg- und Th-Zellen nach der TCR-Stimulation identifiziert. Da GARP in CD4+, CD25+ und FOXP3+-Zellen (Tregs) exprimiert wird, kann es ein Kandidat für die Markierung der Zelloberfläche von Treg-Zellen sein.
Spezifikation

Spezifikation

GARP
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Liquid
Rat
Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Mouse
Flow Cytometry
YGIC86
Super Bright 436
Lrrc32
Lrrc32
IgG2a, kappa
100 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
434215
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate