Learn More
Trajan Scientific and Medical Gasfiltersatz – FID
Verhindern Sie, dass Kontaminanten in Gasen die Qualität der Ergebnisse erheblich beeinträchtigen. Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe und Feuchtigkeit können zu Problemen führen, wie z. B. zu verrauschten Basislinien, Feuchtigkeit in die GC-Säule, zu übermäßigem Bluten und Septenabbau.
Marke: Trajan Scientific and Medical 1035164
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Kapazität von 150 ml Sauerstoff, 7.2 g Wasser, 7 g organische Substanzen je nach Verunreinigungen
- Der Farbwechsel der Anzeige gibt an, wann der Filter gewechselt werden muss
- Kann in Kombination mit anderen Filtern über eine einfache Verbindungseinheit verwendet werden
- Das Kit besteht aus Gasfilter und Anschlusseinheit
Spezifikation
150 ml | |
Trägergas | |
1 x 4-Position-Anschlusseinheit, 4 x Gasfilter (2 x Kohlenwasserstoff, 1 x Sauerstoff, 1 x Feuchtigkeit) | |
1/4 Zoll |
Nur für Forschungszwecke