missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSC Go Science Crazy Gas Measuring Tubes

Allows students to learn about measuring gas.

Marke:  GSC Go Science Crazy S32366

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15771518

  • 42.55 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Borosilicate glass
  • Permenant graduations
  • 50mL subdivions at 0.1mL and 100mL subdivided at 0.2mL
  • Available in the following sizes:
    • #701-1: 50mL with 0.1 mL subdivisions
    • #701-2: 100mL with 0.2 mL subdivisions
Spezifikation

Spezifikation

100 mL
Borosilicate Glass
For measuring gas
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote