Learn More
3M™ Gas- und Dampffilter GF32 AX
Beschreibung
- AX-Schutz vor bestimmten organischen Dämpfen mit niedrigem Siedepunkt
- DIN40 Gewindeverbindung
- Kompatibel mit wiederverwendbaren 3M™ Halbmasken der Serie HF-300, wiederverwendbaren 3M™ Vollmasken der Serie FF-300 und der Serie FF-600
- Kompatibel mit 3M™ Gebläse-Atemschutzgeräten der Serie PF-600E
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Filter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wiederverwendbare 3M™ Halbmaske der Serie HF-300, wiederverwendbare Vollmasken der Serien FF-300 und FF-600, Gebläse-Atemschutzgerät der Serie PF-600E |
| Modell | DT-4007E. |
| Menge | 10/Karton |